주요 문서
06965
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-aminobenzoate
≥97.0% (NT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.24
Beilstein:
2717992
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (NT)
형태
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white to light beige
mp
76-78 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7H,12H2,1-3H3
InChI key
YGIRNXMYJLWFLH-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Building block for preparing orthogonally protected pseudopeptide platforms
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P.H. Rasmussen et al.
Tetrahedron Letters, 40, 3511-3511 (1999)