Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.396-1.398
n20/D 1.397 (lit.)
bp
64-71 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
CC(C)CN
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
15.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.