주요 문서
06416
Supelco
Aluminum silicate
for Gooch crucibles, washed, fibers (may contain particles)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
47131900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Grade
for Gooch crucibles
양식
fibers (may contain particles)
품질
washed
기술
LPLC: suitable
불순물
asbestos, none detected
Matrix
Aluminum silicate
기질 활성군
aluminum
분리 기술
normal phase
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
InChI key
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
classification-temperature: 1260°C (the classification-temperature has been detected by irreversible, linear change, not by melting point)
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)