주요 문서
05880595
Benzyl acetate
primary reference standard
동의어(들):
Acetic acid benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOCH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
Beilstein:
1908121
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
vapor pressure
23 mmHg ( 110 °C)
autoignition temp.
862 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)