주요 문서
W215015
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
natural, ≥98%, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W215015-SAMPLE-K
₩80,185
100 G
₩259,130
1 KG
₩1,257,484
₩80,185
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W215015-SAMPLE-K
₩80,185
100 G
₩259,130
1 KG
₩1,257,484
About This Item
Linear Formula:
C2H5CO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
FEMA Number:
2150
EC Number:
유럽평의회 번호:
413
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.132
NACRES:
NA.21
₩80,185
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
Grade
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
jasmine; floral; fruity; sweet
SMILES string
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)