주요 문서
05138
Millipore
Vegetable Extract
suitable for microbiology
동의어(들):
Meat extract replacement
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩189,399
₩189,399
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩189,399
About This Item
UNSPSC 코드:
41106212
NACRES:
NA.85
₩189,399
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
무균
non-sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
구성
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
불순물
≤15% ash
손실
≤7.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow
응용 분야
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
일반 설명
Vegetable extract is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Peptone from meat, enzymatic digest (Cat. No. 82962) to yield maximum growth of fastidious microorganisms.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
문서
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.