주요 문서
05088
Supelco
Dihydrocapsiate
analytical standard
동의어(들):
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 8-methylnonanoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl 8-methylnonanoate, DCT, Vanillyl 8-methylnonanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩515,113
₩515,113
예상 입고일2025년 3월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩515,113
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H28O4
CAS Number:
Molecular Weight:
308.41
Beilstein:
7931830
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩515,113
예상 입고일2025년 3월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 조건
under inert gas
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C18H28O4/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(20)22-13-15-10-11-16(19)17(12-15)21-3/h10-12,14,19H,4-9,13H2,1-3H3
InChI key
RBCYRZPENADQGZ-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)