주요 문서
04718
Supelco
{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
Diclofenac impurity C (PhEur), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzenemethanol, o-(2,6-Dichloroanilino)benzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩595,399
₩595,399
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩595,399
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11Cl2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
268.14
Beilstein:
2859040
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩595,399
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
응용 분야
clinical testing
형식
neat
SMILES string
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
InChI key
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)