04600585
Myrcene
primary reference standard
동의어(들):
β-Myrcene, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
About This Item
추천 제품
Grade
primary reference standard
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
~7 mmHg ( 20 °C)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
InChI key
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis