분석
≥99.0% (HPLC/T)
불순물
≤0.3% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
mp
37 °C
density
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.