Key Documents
04230
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, streptavidin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12171501
제조업체/상표
Abberior GmbH
형광
λex 470 nm; λem 598 nm±10 nm in H2O
적합성
corresponds for SDS-PAGE
검출 방법
fluorometric
저장 온도
2-8°C
적합성
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
분석 메모
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
법적 정보
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)