주요 문서
03773
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol polymer-bound
extent of labeling: ~2.8 mmol/g diol loading
동의어(들):
3-Benzylthio-1,2-propanediol polymer-bound, Polymer-supported diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
라벨링 범위
~2.8 mmol/g diol loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
입자 크기
200-400 mesh
기타 정보
Polymer supported protecting-group reagent for aldehydes and ketones[1]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P. Hodge et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2319-2319 (1983)