주요 문서
03753
Sigma-Aldrich
Boc-β-(3-thienyl)-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
purum, ≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-3-(3-thienyl)-L-alanine (dicyclohexylammonium) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17NO4S · C12H23N
CAS Number:
Molecular Weight:
452.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc3ccsc3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S.C12H23N/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)6-8-4-5-18-7-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-5,7,9H,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m0./s1
InChI key
FNTVEJPWKBETJW-FVGYRXGTSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)