주요 문서
02977
Sigma-Aldrich
2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl tosylate
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl p-toluenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H15NO4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
349.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
mp
108-112 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOc2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C16H15NO4S2/c1-13-2-8-16(9-3-13)23(18,19)21-11-10-20-15-6-4-14(5-7-15)17-12-22/h2-9H,10-11H2,1H3
InChI key
LILJDLJORCAIDG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)