00879
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
동의어(들):
1-Acetoxypyrene-3,6,8-trisulfonic acid trisodium salt, Trisodium-8-acetoxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Grade
for fluorescence
분석
≥98.0% (TLC)
mp
238-248 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
형광
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M potassium phosphate pH 8.0 (esterase)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.