주요 문서
00468
Sigma-Aldrich
β-Ionol
technical, ≥90% (GC)
동의어(들):
beta-Ionol, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
194.31
Beilstein:
1866761
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
grade
technical
Quality Level
분석
≥90% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.501
bp
107 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8,11,14H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
CNOPDZWOYFOHGN-BQYQJAHWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)