주요 문서
00416
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-1,3-diphenyl-1-propanone
purum, ≥96.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H23NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
325.40
Beilstein:
8002474
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
grade
purum
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
양식
powder
색상
beige
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H23NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-15-10-6-4-7-11-15)18(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
InChI key
ACUYZILXZGMZSY-KRWDZBQOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)