주요 문서
0036-PA
Sigma-Aldrich
3`SLN-C3-PAA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
0.5 MG
₩1,393,189
₩1,393,189
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
0.5 MG
₩1,393,189
About This Item
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.25
₩1,393,189
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
carrier
PAA carrier
제품 라인
PA-Series
분석
95% (H-NMR)
양식
lyophilized powder
분자량
~20,000 Da
제조업체/상표
GlycoNZ
라벨링 범위
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
기술
ELISA: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
일반 설명
PA-Series: Unlabeled Polyacrylamide Conjugates
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
애플리케이션
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
제조 메모
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)