주요 문서
00139
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydro-α-ionone
technical, ≥90% (sum of isomers, GC)
동의어(들):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-butanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
194.31
Beilstein:
2088879
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (sum of isomers, GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.477
bp
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.922 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CCC1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,12H,5,7-9H2,1-4H3
InChI key
JHJCHCSUEGPIGE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)