Key Documents
37-0450
Sigma-Aldrich
Zinc nitrate hexahydrate
SAJ first grade, ≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zn(NO3)2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
297.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
SAJ first grade
분석
≥95.0%
형태
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zinc
재고 정보
available only in Japan
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
InChI key
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3