주요 문서
30-3240
Sigma-Aldrich
o-Tolidine solution
동의어(들):
Ellms-Hauser solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
Beilstein:
2210640
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
~0.1 % (w/v)
SMILES string
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reagent for the determination of chlorine, chloride, gold, etc[1][2][3][4]
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Stabilized neutral orthotolidine, SNORT, colorimetric method for chlorine.
J D Johnson et al.
Analytical chemistry, 41(13), 1744-1750 (1969-11-01)
S.A. Momin et al.
Analytica Chimica Acta, 244, 71-71 (1991)
E. Scheubeck et al.
Z. Anal. Chem., 249, 370-370 (1970)
B. Demirata et al.
Analytical Sciences, 8, 225-225 (1992)
A J Elberger et al.
Journal of neuroscience methods, 45(3), 227-238 (1992-12-01)
Studies of pathway microcircuitry often require electron microscope analysis. To facilitate these analyses, methods for labeling cells in their entirety are extremely useful. Furthermore, such a method would be most useful if the label would be completely confined by the