문서
28-4680
Sigma-Aldrich
Solvent naphtha
CP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
CP
형태
liquid
재고 정보
available only in Japan
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Muta. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.4 °F
Flash Point (°C)
25.8 °C