주요 문서
24-5650
Sigma-Aldrich
Potassium tartrate dibasic hemihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
동의어(들):
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt, Dipotassium tartrate hemihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
235.28
Beilstein:
6121656
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
양식:
crystalline
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
JIS special grade
분석
≥99.0%
양식
crystalline
재고 정보
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 235.3 g/L)
SMILES string
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
InChI key
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)