주요 문서
24-5070
Sigma-Aldrich
Potassium oxalate monohydrate
JIS special grade, ≥99.0%
동의어(들):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(COOK)2 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
184.23
Beilstein:
3752576
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
JIS special grade
분석
≥99.0%
양식
powder
재고 정보
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient