주요 문서
23-0725
Sigma-Aldrich
Orcein acetate stain solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
적합성
nuclear staining
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)