주요 문서
21-1330
Sigma-Aldrich
Nickel standard solution
1 mg/mL Ni, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ni
동의어(들):
Nickel(II) nitrate solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
SAJ special grade
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
1 mg/mL Ni
1000 ppm Ni
적합성
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)