주요 문서
18-1710
Sigma-Aldrich
Litmus solution
blue
동의어(들):
Kubel-Tiemanns litmus solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
재고 정보
available only in Japan
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)