주요 문서
18-1380
Sigma-Aldrich
Lithium bromide hydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiBr · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
86.85 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
양식:
solid
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
SAJ first grade
분석
≥98.0%
양식
solid
재고 정보
available only in Japan
mp
162-167 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)