주요 문서
15-0685
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
SAJ special grade, ≥97.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ICl3
CAS Number:
Molecular Weight:
233.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
SAJ special grade
분석
≥97.0%
양식
solid
재고 정보
available only in Japan
SMILES string
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
InChI key
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)