문서
05-2340
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
JIS special grade, 98.0-102.5%
동의어(들):
Ceric sulfate tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ce(SO4)2 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
404.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
JIS special grade
분석
98.0-102.5%
형태
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cerium
재고 정보
available only in Japan
pH
1.6 (20 °C, 10 g/L)
SMILES string
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChI key
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable