주요 문서
01-3910
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
JIS special grade, ≥97.0%
동의어(들):
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
239.25
Beilstein:
2697469
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
Grade
JIS special grade
분석
≥97.0%
재고 정보
available only in Japan
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable