₩968,412
추천 제품
생물학적 소스
Escherichia coli
Quality Level
분석
(single peak, HPLC)
양식
lyophilized
특이 활성도
750-950 U/mg
분자량
540.000 kDa
포장
pkg of 25 mg (approx. 100 mg lyophilizate)
제조업체/상표
Roche
기술
enzyme immunoassay: suitable
색상
white
pH
7.3-7.7
solubility
water: 20 mg/mL
λmax
405
적합성
suitable for immunoassay
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
응용 분야
life science and biopharma
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
유전자 정보
Escherichia coli ... lacZ(945006)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
품질
서열
The non-denatured, enzymatically-active preparation contains > 12 SH groups per molecule which are not involved in disulfide bridges and are freely accessible to coupling reagents in aqueous media (as assayed with Ellman′s reagent at +37 °C, acc. to Habeeb, 1972).
Absence of Enzyme Aggregates
The preparation contains < 3% dimers (HPLC, area %) and essentially no higher oligomers.
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash