Iupac Name
(1R,2S)-2-[2-(methylsulfanyl)benzoyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3S/c1-19-13-9-5-4-8-12(13)14(16)10-6-2-3-7-11(10)15(17)18/h4-5,8-11H,2-3,6-7H2,1H3,(H,17,18)/t10-,11+/m0/s1
InChI key
AACKXEYRRJLLPM-WDEREUQCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18509-14
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: