Iupac Name
(2S)-2-({[1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinyl]carbonyl}amino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H20N2O5S/c1-11(15(19)20)16-14(18)12-7-9-17(10-8-12)23(21,22)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,11-12H,7-10H2,1H3,(H,16,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1
InChI key
KPBXWNGWENZQOZ-NSHDSACASA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR143639
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: