주요 문서
ZTSCXS
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
strong cation exchange (SCX) resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
동의어(들):
Disposable pipette tips, Micro pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
8 PKG
₩120,887
96 EA
₩1,008,707
₩120,887
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
8 PKG
₩120,887
96 EA
₩1,008,707
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
₩120,887
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
material
polypropylene
resin (Strong cation exchange)
Quality Level
무균
non-sterile
제조업체/상표
ZipTip®
파라미터
4-70  °C temperature
기술
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
베드 용적
0.6 μL
두께
12 μm
팁 내경
3.375 mm
팁 길이
31 mm
팁 O.D.
5.8 mm
팁 용적
10 μL
용적
1—10 mL
공극 크기
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
용량
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
배송 상태
ambient
법적 정보
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.