주요 문서
YY2229353
Millipore
PTFE O-ring 293-Disc Filter Holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104909
eCl@ss:
32031613
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
PTFE
Quality Level
호환성
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
일반 설명
The PTFE O-ring 293-Disc Filter Holder is intended for use with the 293 mm stainless steel sanitary filter holder - product number YY3029316 - an ideal solutions for sterilizing liquids or gases by pressure filtration.