Key Documents
XX6700037-M
Millipore
Latex tubing for vacuum use latex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
silicone
파라미터
1.4 bar max. inlet pressure (20 psi)
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
길이
3 m (10 ft)
305 cm
배송 상태
ambient
일반 설명
Accessories for filter holders for sample preparation.
애플리케이션
Accessories for filter holders for sample preparation.
제조 메모
Sterilization Method
Autoclavable
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13