주요 문서
XX1019003
Millipore
Millipore Spring Clamp for Vacuum Filtration
90 mm, Aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.43
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
anodized aluminum
기술
vacuum filtration: suitable
직경
90 mm
응용 분야
filtration
배송 상태
ambient
일반 설명
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Spring Clamp, 90 mm, Aluminum
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 90 mm All-Glass Filter Holder Kits.