Merck
VBKG100HB1
Millipore
Viresolve® Barrier Capsule
Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
동의어(들):
Viresolve® Barrier Capsule, 1.0 m 2 with HB connections, Gamma-compatible
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
EPDM rubber seal
polyethersulfone
polyethylene
polypropylene (gamma-stable)
silicone seal
제품 라인
EMPROVE® Filter
제조업체/상표
Viresolve®
파라미터
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
여과 면적
1.0 m2
Matrix
Polyethersulfone (PES)
피팅
1/2 in. inlet/outlet hose barb
일반 설명
Device Configuration: Capsule
Viresolve® Barrier filters are specifically designed to remove virus, mycoplasma and bacteria from chemically-defined cell culture media.
애플리케이션
Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
기타 정보
These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Parvovirus
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Viral clearance
  • Instructions for Use: Please see the user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Store at room temperature
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
제조 메모
Sterilization Method
Gamma-compatible
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.