주요 문서
TUADP0302
Millipore
Take-Up Adapter Type F - 77 mm (3.02 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161525
eCl@ss:
32031603
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polypropylene
Quality Level
제조업체/상표
Millistak+®
호환성
for use with MILLISTAK+® Cartridge Housings
성분
2 gaskets
법적 정보
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany