주요 문서
SX1330
Supelco
Spill Kit, Solvent Spill Adsorber
SpillSolv®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
높이 × 길이 × 너비
13 in. × 19½ in. × 7 in.
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
성분
6 x 0.5 kg SpillSolv Volatile Adsorbent Powder, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean up and 1 treatment guide.
법적 정보
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable