주요 문서
SX0760
Supelco
Sodium sulfate
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
동의어(들):
Disodium Sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
142.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-820-9
solubility:
200 g/L
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
meets USP/NF
분석
≥99.0%
양식
crystals
불순물
≤0.01% Insoluble matter
손실
≤0.5% loss on ignition
색상
white
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
양이온 미량물
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
분석 메모
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.01% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on ignition0.5% maxMagnesium (Mg)0.005% maxNitrogen compounds (as N)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.01% maxpH of a 5% solution at 25°C5.2-9.2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable