문서
SX0300
Sigma-Aldrich
Sodium Azide
동의어(들):
Azium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
형태
crystals
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
solubility
408 g/L
저장 온도
room temp
애플리케이션
Practical
분석 메모
Assay:97% min
Color:Off-white to light yellow
Form:Crystals
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials