주요 문서
SX0216
Supelco
Soda & Lime Indicating
size 4-8 mesh, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
동의어(들):
Sodasorb
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
양식
granular
크기
4-8 mesh
손실
≤7% loss on drying, 200°C
색상
off-white
입자 크기
4-12 mesh (>=80%)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
일반 설명
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
애플리케이션
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
분석 메모
Carbon dioxide absorption capacity19.0% minColorOff-whiteFines (through U.S. No. 100 sieve)1% maxFormGranular pelletsIdentificationTo pass testIndicator, Presence ofTo pass testLoss on drying at 200°C7% maxMesh size (4-8)80% min
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable