주요 문서
SX0143V
Supelco
Silica Gel Grade 49
size 6-18 mesh , indicating
동의어(들):
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101527
EC 인덱스 번호:
231-545-4
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
granular
크기
6-18 mesh , indicating
색상
blue
입자 크기
6-18 mesh (>=75%)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
6-18 Mesh Indicating
분석 메모
Color: Blue
Form: Granular
Mesh size (6-18): 75% min
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable