주요 문서
SX0060
Supelco
Salicylic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
동의어(들):
Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(OH)COOH
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-712-3
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 100 °C)
분석
≥99%
양식
crystals
기술
tissue culture: suitable (plant)
무기 잔류물
≤0.01%
색상
white
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
전이 온도
flash point 157 °C
solubility
2 g/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
양이온 미량물
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Meets ACS Specifications GR ACS
분석 메모
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxIron (Fe)2ppm maxMelting point158.0-161.0°CResidue after ignition0.01% maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSulfate (SO4)0.003% max
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
314.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
157 °C - closed cup