Merck
STC41TTN01
Millipore
Lynx® ST
1" Lynx® ST Connector, 1.5" TC inlet and outlet
동의어(들):
Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
eCl@ss:
32010310
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
Quality Level
무균
non-sterile
제품 라인
Lynx®
파라미터
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi)
2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure)
20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi)
200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
길이 × 너비
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
피팅
1.5 in. Tri-Clover inlet
1.5 in. Tri-Clover outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Sterilization Method
Gamma compatible up to 50 kGy; Steam @ 135 °C for 30 min (closed) 2 times
법적 정보
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.