주요 문서
ST1513
Anti-EDN3 Mouse mAb (2A6-2A4)
liquid, clone 2A6-2A4, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-Endothelin 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2A6-2A4, monoclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EDN3(1908)
일반 설명
Anti-EDN3, mouse monoclonal, clone 2A6-2A4, recognizes the ~26 kDa EDN3 protein in LNCaP cells. it is validated for use in ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~26 kDa EDN3 protein.
Recognizes the ~26 kDa EDN3 protein in LNCaP cells.
면역원
Full-length, recombinant human EDN3 (aa 1-239), expressed as a GST fusion protein
애플리케이션
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
물리적 형태
In PBS, pH 7.2.
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
분석 메모
Negative Control
293T cells
Positive Control
LNCaP cells
기타 정보
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable