SMEP0470W
MCE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
동의어(들):
MF-Millipore™ Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 5 µm pore size
크기 선택
₩428,736
크기 선택
About This Item
₩428,736
추천 제품
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
파라미터
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
border W
6 mm , hydrophobic edge
직경
47 mm
필터 직경
47 mm
두께
135 μm
Matrix
MF-Millipore™
공극 크기
5.0 μm pore size
84 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
환경친화적 대안 카테고리
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Applications:
- Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs
- Filling machine operations
-Available in sterile or autoclave-ready packs
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3