주요 문서
RW0629325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.5 µm, cellulose web 293 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web cellulose
white filter
Quality Level
특징
hydrophilic
파라미터
550 °C max. temp.
96 mL/min-cm2 water flow rate
필터 직경
293 mm
두께
140 μm
공극 크기
0.5 μm pore size
75 % porosity
일반 설명
Filter Code: RW06
Filter Type: Screen filter
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3